Learn More
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride |
CAS min. % | 10.16, 84.77 |
CAS max % | 15.23, 89.84 |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.7600g/mL |
Punto d'infiammabilità | −28°C |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
Formula lineare | C6H5C(CH3)2CH2MgCl |
Quantità | 100 mL |
Gravità specifica | 0.76 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.