Learn More
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484587
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-08-3
Formula molecolare C11H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 230.19
Numero MDL MFCD09832288
InChI Key FJMNLFRMBNXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2e-3-2-methyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methylphenyl acrylic
PubChem CID 46737520
IUPAC Name (E)-3-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
SMILES CC1=C(C=CC(O)=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto di fusione 155°C to 158°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.18
Percent Purity 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis