Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10017852
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 51047-59-7
Formula molecolare C9H14N4
Molecular Weight (g/mol) 178.239
Numero MDL MFCD08272850
InChI Key ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
IUPAC Name 2-methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 95%