Learn More
2-Methylfuran, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10552521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
Codice prodotto. 10552521
Marca: Thermo Scientific Acros 126830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-22-5, 123-31-9
Numero MDL MFCD00003248
InChI Key VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC Name 2-methylfuran
SMILES CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylfuran
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -88.7°C
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C to 66.0°C
Punto d'infiammabilità −26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H6O
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 1 L
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Gravità specifica 0.91
Stabilizzatore 0.01% hydroquinone
Molecular Weight (g/mol) 82.102
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .