Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10104243
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00005367
InChI Key JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC Name 2-methyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione -136.0°C
Nota nome Over Molecular Sieves, Stabilized
CAS min. % 99.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C
Quantità 100 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4046 to 1.4066
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Gravità specifica 0.86
Viscosità 4 mPa.s (25°C)
Indice di Merck 15, 6198
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/l (25°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.