Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Metal drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyltetrahydrofuran |
Punto di fusione | -136.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8600g/mL |
Punti di ebollizione | 78.0°C to 80.0°C |
Quantità | 100 g |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.4046 to 1.4066 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.