Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, For Grignard reaction, anhydrous, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
124.50 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyltetrahydrofuran |
Punto di fusione | -136.0°C |
Nota nome | Stabilized; For Grignard reaction |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8600g/mL |
Punti di ebollizione | 78.0°C to 80.0°C |
Quantità | 1 L |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.