Learn More
2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
P2 purinoceptor agonist.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt |
CAS | 100020-57-3 |
Formula molecolare | C11H14N5Na4O13P3S |
Quantità | 10 mg |
Sinonimo | 2-mes-atp tetrasodium |
InChI Key | UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J |
SMILES | CSC1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
IUPAC Name | tetrasodium;[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-methylsulfanylpurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl] phosphate |
Molecular Weight (g/mol) | 641.195 |
PubChem CID | 91885479 |