Learn More
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10581492
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 423768-55-2
Formula molecolare C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD03086196
InChI Key WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776571
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%