Learn More
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10561181
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1694-92-4
Formula molecolare C6H4ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 221.61
Numero MDL MFCD00007430
InChI Key WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC Name 2-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 63.0°C to 67.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare SO2ClC6H4NO2
Quantità 25 g
Beilstein 11, 67
Fieser 06,419
Peso formulazione 221.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride