Learn More
2-Phenylethyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Descrizione
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
Solubility
Soluble in chloroform, ethyl acetate, and dichoromethane. Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive, store away from moisture. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent. Store under dry inert gas.
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
Solubility
Soluble in chloroform, ethyl acetate, and dichoromethane. Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive, store away from moisture. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent. Store under dry inert gas.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Phenylethyl isothiocyanate |
Densità | 1.09 |
Punti di ebollizione | 139°C to 140°C (11 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
Odore | Pungent |
Indice di rifrazione | 1.5888 |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN2922 |
Beilstein | 2084162 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.