Learn More
2-Phenylethyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11442088
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenethyl isothiocyanate is an NNK-induced lung tumorigenesis inhibitor.
Solubility
Soluble in chloroform, ethyl acetate, and dichoromethane. Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive, store away from moisture. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2257-09-2
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Numero MDL MFCD00004821
InChI Key IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC Name 2-isothiocyanatoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylethyl isothiocyanate
Densità 1.09
Punti di ebollizione 139°C to 140°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5888
Quantità 100 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2084162
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ethyl acetate,and dichoromethane. Reacts with water.
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.