Learn More
2-Propanol, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
A group of high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
| pH | Neutral |
| Punto di fusione | -89.5°C |
| Nota nome | HPLC |
| Absorbance | At 254 nm, max. 0.02 |
| CAS | 67-63-0 |
| Punti di ebollizione | 82°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 2 to 12 vol% |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-propanol
- Pericolo||Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol