Learn More
2-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15684590
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
185L
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 15684590
Marca: Honeywell-Chromasolv 348631L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -89.5°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.785g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 82°C
Quantità 1 L
Indice di rifrazione n20/D 1.377
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 44mmHg (25°C)
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity 99.9%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.