Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Dimensione della confezione:
100mL
10L
160kg
1L
2.50L
20kg
25L
5L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Densità | 0.785g/mL at 25°C |
| Quantità | 100 mL |
| Limite di esplosione | 0.02 |
| Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
| Punto di combustione | 750°F |
| Formula lineare | (CH3)2CHOH |
| Pressione del vapore | 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C) |
| Numero UN | 1219 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.