Learn More
2-Pyridinecarboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10755611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10755611
Marca: Thermo Scientific Acros 131820250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-60-4
Formula molecolare C6H5NO
Molecular Weight (g/mol) 107.11
Numero MDL MFCD00006290
InChI Key CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC Name pyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)COH
Indice di rifrazione 1.5343 to 1.5373
Quantità 25 g
Beilstein 21, I, 287
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 107.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.