Learn More
2-Tetrahydropyran-4-ylethanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | 2-(oxan-4-yl)ethanol |
Peso formulazione | 130.19 |
Percent Purity | 97% |