Learn More
2-(Trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11427367
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11427367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15072.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-17-5
Formula molecolare C7H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 161.127
Numero MDL MFCD00007718
InChI Key VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione -35°C to -33°C
Densità 1.295
Punti di ebollizione 67°C to 68°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 100 g
Numero UN UN2942
Beilstein 879494
Peso formulazione 161.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Trifluoromethyl)aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-(Trifluoromethyl)aniline