Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479956
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11479956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20919.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-30-8
Formula molecolare C13H8F3NS
Molecular Weight (g/mol) 267.269
Numero MDL MFCD00005018
InChI Key RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook reference
PubChem CID 7082
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Punto di fusione 188°C to 190°C
Quantità 25 g
Beilstein 226580
Peso formulazione 267.27
Percent Purity 98%