Learn More
Lenz Laborglasintrumente 2-Way Stopcocks with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02461402
Codice prodotto. 10020251
  • 98.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With solid glass plug and screwthread retaining device
  • Two oblique bores
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
2.5 mm (Cap)
Borosilicate Glass (3.3)