Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Codice prodotto. 15826682 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia.)
1 x 50 mL (29 mm dia., FA)
1 x 50 mL (29 mm dia.,RB)
1 x 50 mL (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 to 10 mL
7 x 15 mL
7 x 5 to 7 mL (13 mm dia., RB)
7 x 5 to 7 mL (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 to 7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15826682
Marca: Ohaus™ 30314845
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo RB
Capacità 1 x 50 mL (29 mm dia.,RB)
Max. Tube Diameter 29 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Descrizione Rack, 1x50ml D29mm RB, 2/pk
No. of Places 1
N. per confezione 2
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.