Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 mL
1 x 15 mL
1 x 25 mL
1 x 30 mL
1 x 50 mL (29 mm dia.)
1 x 50 mL (29 mm dia., FA)
1 x 50 mL (29 mm dia.,RB)
1 x 50 mL (34 mm dia.)
1 x 85 mL
10 x 1.5 mL
2 x 15 mL
5 x 4 to 10 mL
7 x 15 mL
7 x 5 to 7 mL (13 mm dia., RB)
7 x 5 to 7 mL (13 mm dia., Vac)
9 x 4.5 mL
9 x 5 to 7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Specifica
Specifica
| Tipo | FA |
| Capacità | 1 x 50 mL (29 mm dia., FA) |
| Max. Tube Diameter | 29 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-S4x100/4MI Swing Out Rotors |
| Descrizione | Rack, 1x50ml D29mm FA, 2/pk |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 2 |