Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Marca:  Ohaus™ 30314847
Codice prodotto. 15846682
  • 200.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rim
29 mm
Rack, 1x50ml D29mm Rim, 2/pk
2
1 x 50 mL (29 mm dia.)
R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
1