Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ Fixed Angle Rotors.
Marca: Ohaus™ 30314897
71.99 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller and/or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Specifica
FA | |
17 mm | |
Adapter, 1x15ml D17mm FA, 2/pk | |
2 |
1 x 15 mL (17 mm dia. FA) | |
R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI Rotors | |
1 |