Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ Fixed Angle Rotors.
108.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15896722
|
Ohaus™
30314893 |
1 x 15 mL (17 mm dia. RB) |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15836732
|
Ohaus™
30314897 |
1 x 15 mL (17 mm dia. FA) |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15846732
|
Ohaus™
30314898 |
2 x 15 mL |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15806732
|
Ohaus™
30314894 |
1 x 30 mL |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15856732
|
Ohaus™
30314899 |
1 x 16 mL |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15816732
|
Ohaus™
30314895 |
1 x 50 mL (29 mm dia. RB) |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15826732
|
Ohaus™
30314896 |
1 x 50 mL (29 mm dia. FA) |
108.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller and/or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Specifica
2 |