Learn More
RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve
Marca:  RETSCH 60.123.003350
Codice prodotto. 10054921
  • 148.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25 mm
200 mm
Stainless Steel
3.35 mm
ASTM E 11
Shaker AS 300
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel