Learn More
RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve
Marca: RETSCH
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
25 mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
90 mm | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |