Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
0.045 mm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
0.125 mm
1.25 mm
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μm
0.2 mm
2 mm
212 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
0.4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Stainless-steel racks with an internal height of 50 mm
- Diameter: 200 mm
- Stainless-steel test sieve skin
- PVC welding
- Identification number and certificate of compliance
- Resistant up to temperatures of 70°C
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 0.4 mm |
| Tipo | Setacci per analisi |
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 3310-1 e DIN ISO 3310-2 e agli standard esteri (AFNOR, ASTM), EN 10 204 (DIN 50049) 3.1 |
| Materiale | Acciaio inox con saldatura PVC |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il dimensionamento di aggregati, noci, nocciole, frutta |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |