Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-040
Codice prodotto. 11744419
  • 167.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless-steel racks with an internal height of 50 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Stainless-steel test sieve skin
  • PVC welding
  • Identification number and certificate of compliance
  • Resistant up to temperatures of 70°C
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Setacci per analisi
Acciaio inox con saldatura PVC
200 mm
300 μm
Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
50 mm
Acciaio inox