Learn More
Magnesium Standard: Mg @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
Descrizione
Magnesium Standard: Mg @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium |
| CAS | 7439-95-4 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Magnesium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Mg |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Mg |
| InChI Formula | InChI=1S/Mg |
| SMILES | [Mg] |
| Vedi altri risultati |