Learn More
Fisher Chemical 200LT DICHLOROMETHANE - CERTIFIED REAGEN
Marca:  Fisher Chemical D/1852/27
200LT DICHLOROMETHANE - CERTIFIED REAGEN
Codice prodotto. 10722454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1147.00€ / 200L
    Risparmia 48.00€
    4% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.