Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.53100kg
Descrizione
Setacci per test con diametro di 100 mm e 200 mm con telaio in acciaio inox e rete metallica intrecciata. Forniti con Certificato di conformità e scheda di registrazione. Sono disponibili reti con altre dimensioni e setacci con altri diametri; per ulteriori dettagli, contattare il Servizio clienti.Specifica
Filo intrecciato | |
200 mm | |
250 μm | |
Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio | |
Acciaio inox |