Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Codice prodotto. 11547562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
100 μm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.40 mm
150 μm
1,70 mm
180 μm
200 μm
212 μm
2.36 mm
250 μm
2,80 mm
300 μm
3,35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11547562
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifications
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 25 μm
Tipo Setaccio
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Materiale Acciaio inox
Include Certificato di conformità e scheda di registrazione
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Filo intrecciato