Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
Marca: Fisherbrand™ 01/200SBW106
Descrizione
100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
1 ciascuno | |
Setaccio | |
Acciaio inox | |
200 mm | |
Filo intrecciato |
106 μm | |
Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410 | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione | |
Acciaio inox |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato > Pore Size: 106 μm