Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.141.000710
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
25.4mm | |
203.2 mm | |
Stainless Steel |
710 μm | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |