Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate
182.00€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 Tap |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10330722
|
RETSCH
60.150.100000 |
100 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10476621
|
RETSCH
60.150.106000 |
106 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10701053
|
RETSCH
60.150.125000 |
125 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
1Each | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 200 Tap | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50.8mm | |
203.2 mm | |
Stainless Steel |