Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.149.000180
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50.8mm | |
203.2 mm | |
Stainless Steel |
180 μm | |
ISO 3310/1 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |