Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm
Marca:  RETSCH 60.149.004000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Codice prodotto. 10106651
  • 144.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
50.8mm
For separation, fractioning, particle size determination
203.2 mm
4mm
ISO 3310/1
Shaker AS 300