Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certificate
Marca:  RETSCH 60.150.000999
Codice prodotto. 10355503
  • 1080.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance, 8 test sieves (325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) and collecting pan
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh
ASTM E 11
Shaker AS 200 Tap
50.8mm
203.2 mm
Stainless Steel