Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certificate
Marca:  RETSCH 60.150.000998
Codice prodotto. 11924402
  • 764.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance, 6 test sieves (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh) and collecting pan
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh
ASTM E 11
Shaker AS 200 Tap
50.8mm
203.2 mm
Stainless Steel