Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Aluminum Cap, 10mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 1374
348.65 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11805050
  • 367.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Gold
  • Center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Butyl
20 mm
Headspace
3 mm
Dark Gray, Gold Lacquered
Aluminum
100
Crimp Cap