Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca:  Fisherbrand™
251.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.66500kg
Codice prodotto. 11742458
  • 423.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20 mm
  • Chiusura combinata
  • Alluminio
  • Tappo
  • li>Foro centrale
Specifica
Specifica
Butile, PTFE
20 mm
Spazio di testa
3 mm
20 mm
Grigio, Rosso, Liscio
Alluminio
100
Tappo a capsula
20 mm Crimp Top Vials