Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca: Fisherbrand™
397.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Description
- 20 mm
- Chiusura combinata
- Alluminio
- Tappo li>Foro centrale
Specifications
Silicone/PTFE | |
20 mm | |
Spazio di testa | |
3 mm | |
20 mm |
Bianco, Blu trasparente, Liscio | |
Alluminio | |
100 | |
Tappo a capsula | |
20 mm Crimp Top Vials |