Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca: Fisherbrand™
160.90 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50750kg
Descrizione
- 20mm
- Combination Seal
- aluminum
- Cap li>Center hole
Specifica
Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Dark Gray | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |