Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca:  Fisherbrand™
831.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 11884011
  • 875.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Combination Seal
  • aluminum
  • Cap
  • li>Center hole
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
20 mm
Headspace
1.5 mm
Blue, White
Aluminum
100
Crimp Cap