Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione.
Marca: Fisherbrand™
42.92 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- 20mm
- Combination Seal
- aluminum
- Cap li>Center hole
Specifica
Natural Rubber/TEF | |
20 mm | |
Headspace | |
1.3 mm |
Red-Orange, Transparent | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |