Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, White
Blue Transparent, White
Blue, Gray
Dark Gray
Silver, Gray
Silver, White
Material (Liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/Aluminum |
| Colore | Silver, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |