Learn More
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-shaped ear plugs are characterized by very high insulation values making them suitable for use in extremely noisy environments.
12.80€ - 21.10€
Specifica
Colore | Lime Green |
---|---|
ANSI S3.1974 | No |
Size | Regular |
Modello | 2112 X-Fit |
Noise Reduction Rating (NRR) | 37 dB |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17280342
|
uvex
2112133 |
Mini Box |
12.80€
15 paia |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17240342
|
uvex
2112094 |
Polybag |
21.10€
100 paia |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ergonomically pre-shaped earplugs characterized by very high insulation values
- Soft foam offers a high level of comfort, even after long periods of use
- Suitable for use in extremely noisy environments
- Available in a hygienic polybag, or retail minibox
Specifica
Lime Green | |
Regular | |
37 dB | |
Oval | |
Single-use | |
No |
No | |
2112 X-Fit | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |