Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
347.00€ - 774.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Quantità | 100 |
Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11837281
|
Fisherbrand™
22 15 1334 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, Transparent | 1.3 mm |
694.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899420
|
Fisherbrand™
22 15 1646 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Transparent | 1.3 mm |
377.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889420
|
Fisherbrand™
22 15 0863 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent | 1.3 mm |
347.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11819430
|
Fisherbrand™
22 15 1824 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, Transparent | 1.3 mm |
774.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 22mm
- PE
- Cap
- Combination Seal
Specifica
22 mm | |
Headspace | |
1.3 mm |
Polyethylene | |
100 | |
Snap Cap |