Learn More
BOTTLE OF 470MV ORP SOLUTION, 230ml
Marca: Hanna Instruments HI7022M
4.31 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
BOTTLE OF 470MV ORP SOLUTION, 230ml
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.23000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Sicurezza e movimentazione
- 470 mV ORP Test Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: SULPHURIC ACID